Tisk…
Perfluorooctane
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15987100EA 4720 CZK
EHERC15987100
Perfluorooctane
Perfluorooctane
Vzorec: C₈F₁₈
MW: 438,06 g/mol
Bod varu: 102 °C (1013 hPa)
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042083
CAS číslo: 307-34-6
EINECS: 206-199-2