L-Threonine cell culture reagent
Dodavatel: Thermo Scientific
J63709.30EA
1970
CZK
J63709.30
J63709.A1
L-Threonine cell culture reagent
L-Threonine
Vzorec:
C₄H₉NO₃ MW: 119,12 g/mol Bod tání: 256 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064270 CAS číslo: 72-19-5 EINECS: 200-774-1 |