Tisk…
Galactitol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
J63206.36EA 8580 CZK
J63206.36 J63206.30
Galactitol ≥99%
Galactitol
Useful reagent in bacteriology
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Bod varu: 275…280 °C (1 mmHg)
Bod tání: 187…191 °C
Hustota: 1,47
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004708
CAS číslo: 608-66-2
EINECS: 210-165-2