Tisk…
Síran amonný 0.5 M vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Diammonium sulfateSulfuric acid diammonium salt
J60368.ADEA 1270 CZK
J60368.AD
Síran amonný 0.5 M vodný roztok
Síran amonný
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003391
CAS číslo: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1