Tisk…
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J61336.MCEA 15380 CZK
J61336.MC
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Useful for amino acid and amine fluorescent labeling in HPLC
Vzorec: C₆H₂FN₃O₃
MW: 183,1 g/mol
Bod tání: 53…57 °C
Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010196
CAS číslo: 29270-56-2