Tisk…
Vitamin A palmitate, 1.7 MIU/g
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J63022.22EA 6560 CZK
J63022.22 J63022.14
Vitamin A palmitate, 1.7 MIU/g
Vitamin A palmitate
Vzorec: C₃₆H₆₀O₂
MW: 524,87 g/mol
Bod tání: 28…29 °C
MDL Number: MFCD00019414
CAS číslo: 79-81-2
EINECS: 201-228-5