Tisk…
Uhličitan sodný
Dodavatel: G Bioscienes
Varování
RC-125EA 3870 CZK
RC-125 RC-126
Uhličitan sodný
Uhličitan sodný
Vzorec: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 854 °C
Hustota: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003494
CAS číslo: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg