Tisk…
Jodid draselný
Dodavatel: G Bioscienes
RC-152EA 21450 CZK
RC-152
Jodid draselný
Jodid draselný
Vzorec: Kl
MW: 166 g/mol
Bod varu: 1330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 686 °C
Hustota: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011405
CAS číslo: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 12,07809