Kyselina sírová 95-97% for COD determination, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.17048.1000EA
2300
CZK
1.17048.1000
Kyselina sírová 95-97% for COD determination, Supelco®
Kyselina sírová
COD analysis according to e.g.
• ISO 6060
• ISO 15705
• APHA 5220 B
• APHA 5220 C
• EPA 410.2
• EPA 410.3
• DIN 38409 H41
• DIN 38409 H43
• All other COD norms
• Merck’s new COD Cell Tests for seawater / high chloride contents (1.17058.0001 and 1.17059.0001)
Vzorec:
H₂SO₄ MW: 98,08 g/mol Bod varu: ∼335 °C (1013 hPa) Bod tání: 3 °C Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS číslo: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8, Merck Index: 14,08974 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (CSB) | ≤ 5.0 mg/l |