Tisk…
Methyl-6-amino-5-bromonicotinate 98%
Varování
H33991.06EA 9530 CZK
H33991.06
Methyl-6-amino-5-bromonicotinate 98%
Methyl-6-amino-5-bromonicotinate
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231,05 g/mol
Bod tání: 166…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659561
CAS číslo: 180340-70-9