Tisk…
1-Aminobenzotriazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J63610.03EA 8240 CZK
J63610.03 J63610.06 J63610.MD
1-Aminobenzotriazole 97%
1-Aminobenzotriazole
Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase
Vzorec: C₆H₆N₄
MW: 134,14 g/mol
Bod tání: 81…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132902
CAS číslo: 1614-12-6