Tisk…
Dextran, M.W. ~ 40,000
Dodavatel: Thermo Scientific
J63690.09EA 1190 CZK
J63690.09 J63690.18 J63690.22 J63690.36
Dextran, M.W. ~ 40,000
Dextran
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130935
CAS číslo: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5