Dextran, M.W. ~ 6,000
Dodavatel: Thermo Scientific
J62775.09EA
1200
CZK
J62775.09
J62775.22
J62775.36
J62775.18
Dextran, M.W. ~ 6,000
Dextran
Vzorec:
(C₆H₁₀O₅)n Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00130935 CAS číslo: 9004-54-0 EINECS: 232-677-5 |