Tisk…
Denatonium benzoate
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J61048.03EA 1340 CZK
J61048.03 J61048.14 J61048.06
Denatonium benzoate
Denatonium benzoate
The bitterest compound known
Vzorec: C₂₈H₃₄N₂O₃
MW: 446,59 g/mol
Bod tání: 164…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031578
CAS číslo: 3734-33-6
EINECS: 223-095-2