Tisk…
Manganese(II) chloride 1 M vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J63150.ADEA 1540 CZK
J63150.AD J63150.AE
Manganese(II) chloride 1 M vodný roztok
Manganese(II) chloride
Vzorec: Cl₂Mn
MW: 125,84 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011114
CAS číslo: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6