Tisk…
(S)-(+)-Ethyl-3-hydroxybutyrate
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J63184.03EA 2530 CZK
J63184.03 J63184.06
(S)-(+)-Ethyl-3-hydroxybutyrate
(S)-(+)-Ethyl-3-hydroxybutyrate
For synthesis of optically active products
Vzorec: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066206
CAS číslo: 56816-01-4
EINECS: 260-393-1