Tisk…
Choline hydrogen tartrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J64657.A4EA 9060 CZK
J64657.A4 J64657.A1 J64657.30
Choline hydrogen tartrate ≥98%
Choline hydrogen tartrate
Vzorec: C₉H₁₉NO₇
MW: 253,25 g/mol
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036332
CAS číslo: 87-67-2
EINECS: 201-763-4