Tisk…
Ampicillin
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
J60977.06EA 5840 CZK
J60977.06 J60977.14
Ampicillin
Ampicillin
Vzorec: C₁₆H₁₉N₃O₄S
MW: 349,4 g/mol
Bod tání: 208 °C (rozkl.)
MDL Number: MFCD00005175
CAS číslo: 69-53-4
EINECS: 200-709-7