5-Fluorouridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
J62083.03EA
1710
CZK
J62083.03
J62083.06
5-Fluorouridine ≥97%
5-Fluorouridine
Vzorec:
C₉H₁₁FN₂O₆ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036832 CAS číslo: 316-46-1 EINECS: 206-260-3 |