Tisk…
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J63427.MCEA 3190 CZK
J63427.MC
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) ≥98%
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3)
Vzorec: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
MW: 550,09 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00044310
CAS číslo: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5