Tisk…
Streptozocin ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J61601.03EA 9240 CZK
J61601.03 J61601.ME
Streptozocin ≥97%
Streptozocin
Antibiotic and antitumor agent. Potent methylating agent for DNA
Vzorec: C₈H₁₅N₃O₇
MW: 265,2 g/mol
Bod tání: 121 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006607
CAS číslo: 18883-66-4
EINECS: 242-646-8