Azure A
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N,N-Dimethylthionine
, Methylene Azur A
J61346.14EA
961
CZK
J61346.14
J61346.22
Azure A
Azure A
For staining cell granules and tissues
Vzorec:
C₁₄H₁₄ClN₃S MW: 291,797 g/mol Bod tání: 290 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012112 CAS číslo: 531-53-3 EINECS: 208-510-7 |