2'-Deoxyguanosine
Dodavatel: Thermo Scientific
J60741.03EA
2460
CZK
J60741.03
J60741.06
J60741.09
2'-Deoxyguanosine
2'-Deoxyguanosine
Vzorec:
C₁₀H₁₃N₅O₄ MW: 267,25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00080300 CAS číslo: 312693-72-4 EINECS: 213-505-8 |