Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
J61414.03EA
23610
CZK
J61414.03
J61414.ME
J61414.MD
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃ MW: 567,147 g/mol |
MDL Number:
MFCD03410297 CAS číslo: 56001-37-7 EINECS: 259-940-7 |