2'-Deoxyinosine
Dodavatel: Thermo Scientific
J61411.09EA
5600
CZK
J61411.09
J61411.14
J61411.03
2'-Deoxyinosine
2'-Deoxyinosine
Vzorec:
C₁₀H₁₂N₄O₄ MW: 252,23 Bod tání: >250 °C |
MDL Number:
MFCD00005762 CAS číslo: 890-38-0 EINECS: 212-964-1 |