Tisk…
2'-Deoxyadenosine ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
J63886.18EA 8510 CZK
J63886.18 J63886.22
2'-Deoxyadenosine ≥99%
2'-Deoxyadenosine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₃
MW: 251,24
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00056003
CAS číslo: 958-09-8
EINECS: 213-488-7