Tisk…
3'-Deoxythymidine (2',3'-dideoxythymidine)
Dodavatel: Thermo Scientific
J65765.MEEA 13110 CZK
J65765.ME J65765.03
3'-Deoxythymidine (2',3'-dideoxythymidine)
3'-Deoxythymidine (2',3'-dideoxythymidine)
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₄
MW: 226,23 g/mol
Bod tání: 155…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010570
CAS číslo: 3416-05-5