Tisk…
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
J62238.03EA 12010 CZK
J62238.03 J62238.04 J62238.ME
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) 97%
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Vzorec: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃
MW: 527,12 g/mol
Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078193
CAS číslo: 36051-68-0
EINECS: 252-849-3