Tisk…
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
Dodavatel: Thermo Scientific
J65686.MBEA 2070 CZK
J65686.MB J65686.MD
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
Vzorec: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₃P₃
MW: 511,12
CAS číslo: 102783-51-7
EINECS: 252-849-3