Tisk…
Monensin monosodium salt ≥90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
J61669.03EA 1870 CZK
J61669.03
Monensin monosodium salt ≥90%
Monensin monosodium salt
Vzorec: C₃₆H₆₁NaO₁₁
MW: 692,85 g/mol
Bod tání: 267…269 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077826
CAS číslo: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
UN: 3462
ADR: 6.1,II