Mitomycin C
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
J63193.MAEA
7970
CZK
J63193.MA
Mitomycin C
Mitomycin C
Vzorec:
C₁₅H₁₈N₄O₅ MW: 334,33 g/mol Bod tání: 360 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00078109 CAS číslo: 50-07-7 EINECS: 200-008-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II |