Sudan black B
Dodavatel: Thermo Scientific
J62268.14EA
1820
CZK
J62268.14
J62268.22
J62268.09
Sudan black B
Sudan black B
Histochemical stain for chromosomes
Vzorec:
C₂₉H₂₄N₆ MW: 456,55 g/mol Bod tání: 118…126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006919 CAS číslo: 4197-25-5 EINECS: 224-087-1 |