Tisk…
Hymecromone (4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0294.00EA 33070 CZK
PROOMM0294.00
Hymecromone (4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin)
Hymecromone(4-methylumbelliferone, 7-hydroxy-4-methylcoumarin)
Vzorec: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17
MDL Number: MFCD00006866
CAS číslo: 90-33-5
EINECS: 201-986-7