Tisk…
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33015.06EA 9540 CZK
H33015.06 H33015.03
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅ClO₂S
Bod tání: ∼ 233 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655155
CAS číslo: 23967-57-9