Tisk…
VWR®, Baňky s kulatým dnem, třemi hrdly a s NZ
Dodavatel: VWR
VWR®
201-0549EA 1400 CZK
201-0549 201-0546 201-0547 201-0548 201-0552
VWR®, Baňky s kulatým dnem, třemi hrdly a s NZ
Baňky Baňky s kulatým dnem
Borosilikátové sklo 3,3, čiré, se šikmým bočním hrdlem.
  • Vynikající chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
Nenákladná alternativa pro široký rozsah použití v laboratořích. Baňka obsahuje matovanou plošku pro umístění popisku a natištěné katalogové číslo pro pohodlné doobjednání.
Certifikace: DIN 12394.