Tisk…
Filtrační destičky, 96-jamek, PD MultiTrap™ G-25
Dodavatel: Cytiva
Multitrap™
28-9180-06EA 27240 CZK
28-9180-06
Filtrační destičky, 96-jamek, PD MultiTrap™ G-25
Mikrodestičky Destičky filtrační
PD MultiTrap G-25 is prepacked with 500 µl Sephadex G-25 resin/well for high reproducibility. The 96-well plates are manufactured frombiocompatible polypropylene.