Coomassie® Brilliant Blue R-250, Ultrapure
Dodavatel: VWR Chemicals
0472-50GEA
4650
CZK
0472-50G
0472-10G
0472-25G
Coomassie® Brilliant Blue R-250, Ultrapure
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Commonly used stain for the detection of protein bands following electrophoresis.
Vzorec:
C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂ MW: 825,98 g/mol Bod tání: 174 − 180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041762 CAS číslo: 6104-59-2 EINECS: 228-060-5 |
Výsledky specifikačního testu
Dye content (dry basis) | ≥65 % |
Em (550 nm, water, dry basis) | ≥33000 |
Loss on drying | ≤5.0% |
Solubility (0.020 g/l, water) | Pass |