Tisk…
Chromatografické sorbenty "mixed-mode" HEA a PPA HyperCel™
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
569-0008EA 1930 CZK
PALL20250-012 PALL20260-015
Chromatografické sorbenty "mixed-mode" HEA a PPA HyperCel™
Sorbenty HEA a PPA HyperCel™ jsou průmyslové chromatografické sorbenty navržené pro zachycení proteinů a odstranění nečistot z biofarmaceutického prostředí. Fungující dle mechanismu 'mixed-mode'a jejich chování je založeno na kombinaci elektrostatických a hydrofobních interakcí proteinů s ligandy. Sorbenty HEA a PPA HyperCel™ poskytují unikátní selektivitu, která je odlišná od získané intovou výměnou nebo od konvenčníl HIC (hydrofobní interakční chromatografie), u kterých můžeme provést sreeningem pro usnadnění vývoje procesu.
Průměrná velikost částic: 80 - 100 µm
Složení vrstvy: vysoce porózní zesítěná celulóza
Celková vazebná kapacita pro BSA (10% průlom)*: 40 - 60 mg/ml
Ligand: alifatický (HEA) hexylamin; aromatický (PPA) phenylpropylamin
Obnovení BSA: >90%
Pracovní pH: 2 - 20
pH čištění: 1 - 14
Tlaková odolnost: <3 bar (44 psi)
Typický pracovní tlak: <1 bar (14 psi)
* Stanoveno použitím 5 mg/ml BSA v PBS, průtok: 100 cm/h