Jednotky VCP 80 a VCP 130 mohou být použity jako účinná vakuová a tlaková čerpadla. Čerpadla jsou vhodná k tvorbě vakua v aplikacích, kde není vyžadována odolnost proti korozi. Čerpadla mohou být použita pro vakuovou filtraci vodných roztoků nebo vodních výparů včetně pufrů, ale nedoporučují se pro čerpání kyselých, zásaditých nebo organických výparů. Tato vakuová / tlaková čerpadla řady VWR Collection mohou pracovat nepřetržitě a bez potřeby obsluhy, mají dva manometry s analogovým ukazatelem pro nastavení a snadné sledování požadované úrovně vakua nebo tlaku.
- vakuové a tlakové čerpadlo v jednom
- patentovaná technologie WOB-L®
- kompaktní design, snadno se čistí, snadná manipulace
- snadné monitorování a regulace podtlaku
Informace o dodávce: Dodáváno s EU-, UK-, CH-zástrčkou, návodem k použití, vakuovým a tlakovým regulátorem, manometrem, tlumičem a odlučovačem vody.