Tisk…
Systém vakuový pro odpařování a regeneraci rozpouštědel, VP 10 Autovac
Dodavatel: VWR, part of Avantor
181-0311EA 117450 CZK
181-0311
Systém vakuový pro odpařování a regeneraci rozpouštědel, VP 10 Autovac
Čerpadla Pumpy vakuové membránové
VP 10 Autovac je samoregulační vakuový systém, který je ideální pro vakuovou destilaci. Čerpadlový systém zajišťuje optimální a bezproblémové stripování rozpouštědla a provádí zcela automatickou destilaci bez ohledu na množství frakcí, ruční nastavení nebo nepřetržitou regulaci. Vynikající design modelu VP 10 Autovac využívá průtoku rozpouštědla pro automatickou regulaci hladiny vakua.
  • automatická destilace
  • sběrná láhev na tlakové straně
  • snadné připojení k rotačním odparkám
  • systém regenerace rozpouštědel VP 10 snižuje únik plynů a je šetrný vůči životnímu prostředí
Po dosažení provozního tlaku chemicky odolný systém VP 10 Autovac automaticky upraví vakuum pro každou skupinu rozpouštědel a destiluje každé rozpouštědlo jakéhokoliv objemu bez znalosti jeho složení. Navzdory více frakcím není nutné přerušovat provoz Ty společně kondenzují na tlakové straně výfukového chladiče. VP 10 Autovac funguje bez nákladných regulačních technologií pouhou implementací fyzikálních principů kondenzačního procesu. Samotné rozpouštědlo reguluje hodnotu tlaku.
Všechny smáčené díly membránového čerpadla jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů jako PTFE, PEEK, PP a skleněné komponenty jsou potaženy průhledným plastem, který je odolný vůči kyselým nebo zásaditým rozpouštědlům a agresivním výparům. Separace produktu probíhá rychle a bez ztrát během jediného cyklu odpařování díky kondenzačnímu procesu, který probíhá při optimální teplotě varu.