Tisk…
VWR® VLSB, Protřepávací vodní lázně
Dodavatel: VWR
VWR®
462-0493EA 69930 CZK
VWRU10128-128 462-0493 462-0494
VWR® VLSB, Protřepávací vodní lázně
Lázně Lázně vodní třepací
Lineární třepací vodní lázně s nádrží z nerezové oceli a jednoduchým, intuitivním uživatelským rozhraním. Je rychlá a snadná montáž alternativních třepacích podnosů.
  • Intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje rychlé změny teploty a rychlosti protřepávání
  • Diskrétní, pod podnosem, magneticky spojený třesací mechanismus je spolehlivý a tichý
  • Vynikající teplotní stabilita ±0,1 °C
  • Rozsah teplot: Okolní teplota 5 až 99 °C
  • Nastavitelný rozsah rychlosti třepání: 20 až 200 min⁻¹ (závisí na zatížení)
  • Zobrazit: Rozlišení 0,1 °C
  • Pracovní hloubka: Min. 60 mm
Topné těleso je umístěno na spodní straně nádrže, bez topného tělesa ve vaně se snadněji čistí a udržuje v čistotě. Vany mají nastavitelný alarm přehřátí a pokročilou ochranu proti spuštění nasucho/běh nasucho. K dispozici připravené k použití ve dvou velikostech, aby vyhovovaly různým aplikacím včetně přípravy vzorků, míchání a rozmrazování.
Informace o dodávce: Dodáváno s univerzálním třepacím tácem (s nastavitelnými pružinami) a čirým štítovým polykarbonátovým víkem. K dispozici je volitelné nerezové štítové víko plus široký výběr podnosů s příslušenstvím a stojanů na zkumavky; tyto je nutné objednat samostatně.
Upozornení: * Všimněte si, že stojany na podnosy se musí používat ve spojení s příslušným podnosem z nerezové oceli.