Tisk…
Časovač digitální, jednokanálový
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
609-0190EA 949 CZK
609-0190
Časovač digitální, jednokanálový
Časovace/Stopky Časovače digitální
Tento jednokanálový časovač má dva možné rozsahy nastavení, která lze přepínat, buď do 19 hodin, 59 minut nebo do 99 minut a 59 sekund, a má tři ovládací tlačítka.
  • způsob měření: načítání/odečet
  • paměť poslední nastavené hodnoty
  • zvukový alarm, načítá uplynulý čas po alarmu
Certifikace: osvědčení o kalibraci a individuální sériové číslo, časovače jsou testovány a kalibrovány v akreditované laboratoři dle ISO/IEC 17025:2005, A2LA (Cert #2448.01) podle zařízení kalibrovaných dle NIST.
Informace o dodávce: dodáváno s rozkládacím stojanem, kapesní sponou, magnetem, jednou baterií typu AAA a kalibračním certifikátem. Zahrnuje prohlášení o dohledatelnosti a shodě s NIST.