Tisk…
VWR®, Skladovací boxy na lahvičky/lahve na vzorky
Dodavatel: VWR
VWR®
548-1487AEA 5420 CZK
548-1487A 548-1443 548-1487 548-1513 548-1998 548-1511 548-1512
VWR®, Skladovací boxy na lahvičky/lahve na vzorky
Krabice Boxy pro vialky
PP, barevný.
  • Teplotní odolnost od −80 do 100 °C
  • Alfanumerické kódování (1,5 a 4 ml) pro jasnou identifikaci vzorku
  • Chemicky odolný, poměrně robustní a stohovatelný
Úložné boxy pro pohodlné, bezpečné skladování a přepravu lahviček a lahviček na vzorky. Výběr krabic pro bezpečné uložení široké škály velikostí lahviček. Ideální pro prostorově úsporné skladování v chladničkách, protože průhledné víko zabraňuje kondenzaci vlhkosti na uzávěrech a zabraňuje tak kontaminaci chladicí jednotky.