Tisk…
Aplikátor kontaktních misek, Contact Weight
Dodavatel: Avantor
VWR®
710-0961EA 13490 CZK
710-0961
Aplikátor kontaktních misek, Contact Weight
Média mikrobiologická Misky mikrobiologické kontaktní
Used in combination with contact plates, the contact weight enables the standardisation of microbiological surface control between operators. It applies the same constant pressure for a pre-set time on a contact plate. This ensures results are directly comparable. The contact weight meets the ISO 18593 standard, and has a sterilisable stainless steel base and pull-out digital timer.
  • základna zařízení z nerezové oceli je vhodná pro sterilizaci teplem (suchým vzduchem) nebo pro parní sterilizaci a je vybavena snímatelným digitálním časovačem
  • zařízení lze použít s různými druhy kontaktních misek
  • vyrobeno dle normy ISO 18593
  • hmotnost pouze 500 g
Timer included provided without the certificate of calibration; if a calibration is required it is necessary to buy the article 609-0184 as accessory that includes the calibration.