Tisk…
Systém pro kontrolu proudění vzduchu, Pyramida
Dodavatel: VWR Collection
SAS Super
710-0967EA 176990 CZK
710-0967
Systém pro kontrolu proudění vzduchu, Pyramida
Průtokoměry
Každý mikrobiologický vzorkovač vzduchu by měl být pravidelně kontrolován podle správného laboratorního postupu a správného postupu výrobce pro ověření jeho správné funkce. Laboratorní technik, který používá vzorkovač vzduchu, by si měl být jistý, že zařízení, které používá, je v souladu se specifikacemi uvedenými výrobcem. Například vybití baterií nebo pád zařízení na zem mohou jeho funkci ovlivnit. Pyramidový systém pro kontrolu proudění vzduchu je snadno použitelný systém na baterie, který slouží pro kalibraci vzorkovačů vzduchu SAS. Zařízení se skládá ze dvou samostatných jednotek: z ventilátoru a měřiče proudění. Pyramida se umístí na vrchní část vzorkovače: míchadlo uvnitř zařízení vytváří elektrické pole, které je úměrné rychlosti proudění vzduchu. Zařízení měří intenzitu elektromagnetického pole a z ní vypočítá aktuální proudění vzduchu, které se zobrazí na digitálním displeji (v jednotkách litry za minutu nebo krychlové stopy za minutu). Výdrž baterie v zařízení je 3 roky (30,000 testů). Na vyžádání je k zařízení možné obdržet rovněž dokumentaci IQ, OQ.
  • pro použití při stanovení vnitřní kontroly kvality
  • doba měření 30 sekund
  • zařízení je v souladu se správnou laboratorní praxí (GLP) a správnou výrobní praxí (GMP)
  • LCD displej zařízení umožňuje zobrazení výsledků v jednotkách litry za minutu (l) nebo v krychlových stopách za minutu (CFM)