Chcete se opět přihlásit?
Rapid-hyb buffer
Dodavatel: GE Healthcare
A major limitation of membrane hybridisation is speed. At commonly used probe concentrations (2 to 10 ng/ml), hybridisation normally takes 16 hours to detect single-copy gene sequences in mammalian DNA. Use of Rapid-hyb Buffer reduces this time to 2 hours using similar probe concentrations.
Store at ambient temperature. Under these conditions the product is stable for at least 3 months.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Rapid-hyb Buffer sufficient for 1000 cm² membrane 125 ml RPN1635
Rapid-hyb Buffer sufficient for 4000 cm² membrane 500 ml RPN1636
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství