Chcete se opět přihlásit?
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
Dodavatel: Thermo Scientific
HyperSep™
Ideal for the isolation of polar compounds from non polar matrices.
  • Magnesia-loaded silica gel offers rapid flow rates for large sample volumes
  • Extremely polar in nature, especially well-suited for separation of chlorinated pesticides
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Formát kolony Velikost částic Objem Výška vrstvy Bal. VWR katalogové číslo Množství
Cartridge 40 - 60 1 50 mg 100 549-0705
Cartridge 40 - 60 1 100 mg 100 549-0706
Cartridge 40 - 60 3 200 mg 50 549-0707
Cartridge 40 - 60 3 500 mg 50 549-0708
Cartridge 40 - 60 6 500 mg 30 549-0710
Cartridge 40 - 60 6 1000 mg 30 549-0709
Cartridge 40 - 60 15 2000 mg 20 549-0711
Cartridge 40 - 60 25 5000 mg 20 549-0712
Cartridge 40 - 60 75 10000 mg 10 549-0713
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství