Tisk…
VWR® Q Path® MacroStar I, Kazety
Dodavatel: VWR
Q Path® MacroStar I
720-2250EA 6430 CZK
720-2250 720-2242 720-2243 720-2246 720-2247 720-2244 720-2245 720-2248 720-2249
VWR® Q Path® MacroStar I, Kazety
Kazety pro zalévání vzorků Kazety bioptické
Acetal polymer. Používané pro identifikaci vzorků tkáně v oblasti zpracování, zalévání a krájení. Odolné vůči všem běžně používaným histologickým roztokům. Vhodné pro použití společně s víčkem z nerezové oceli. Balení obsahuje 4000 kazet.
  • velké otvory vhodné pro filtraci tekutin
  • psací plocha pod úhlem 45°
  • bez víčka
  • 34 otvorů