Tisk…
Hledali jste: Analogue Thermometers
111  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"111"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto teploměry jsou snadno čitelné rychle a přesně díky vysokému kontrastu černého číslování na žlutém pozadí. Ideální pro použití v chemických/petroc...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Contains red organic liquid against white back glass, except for 620-0891 which has yellow back glass.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Teploměry lze použít pro odečítání teplot v mrazácích, lednicích, inkubátorech, sušárnách a krevních bankách.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Each easy to read thermometer includes an individualised thermometer calibration report stating corrections to one-tenth of the smallest division, uni...
Katalogové číslo: (620-2146)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Teploměr s analogovou stupnicí pro mrazáky a chladničky ke kontrole hraničních teplot.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Designed for use in all standard heating and drying blocks, water baths and incubators.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Teploměry splňují všechny požadavky na fyzické rozměry a přesnost.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto teploměry jsou snadno čitelné, rychle a přesně díky vysoce kontrastnímu černému číslování na žlutém pozadí. Čísla jsou vytištěna větší než na sta...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Durac Plus precision thermometers are made with permanently fused markings and fractional degrees to provide precision and ensure accuracy.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These glass thermometers have a PTFE coating that helps to prevent contamination and contains liquid and glass in the event of breakage. Red spirit. T...
Katalogové číslo: (620-0868)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Teploměry jsou uzpůsobeny pro použití při zahřívání, odvětrávání, klimatizování, při přípravě potravin a nápojů, při skladování, ve farmacii a výuce.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (620-0801)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This high precision, EnviroKleen™ certified thermometer is accurate to ±1,0 °C and features green, non toxic, enviro safe liquid against lead-free, wh...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These liquid-in-glass thermometers feature blue organic liquid fill against lead-free white back glass. They are ideal for use in chemical laboratorie...
Katalogové číslo: (620-0892)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Teploměry jsou navrženy pro indikaci kritického rozsahu teplot. Kritický rozsah teplot od 4 do 6 °C je vyznačen šipkami.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These mercury free thermometers are individually calibrated and useful for verifying sample temperatures. Tyto teploměry jsou navrženy pro aplikace s ...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Navrženo pro použití ve všech standardních topných a sušících blocích, vodních lázních a inkubátorech. Obsahuje modrou organickou tekutou náplň proti ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 111
no targeter for Bottom