Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (4)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
certifikovane-sklenene-teplomery
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (620-0801)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   This high precision, EnviroKleen™ certified thermometer is accurate to ±1,0 °C and features green, non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe® liquid again...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  AMARELL, ARNO
Popis:   These government certified thermometers with verification certificate provide quick, reproducible and exact measurements. Filling: Red special filling...
Dodavatel:  AMARELL, ARNO
Popis:   These precision thermometers with enclosed scale are suitable for government testing and/or official calibration.
Katalogové číslo: (AMARM242367)
Dodavatel:  AMARELL, ARNO
Popis:   This thermometer is government verified with verification certificate
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 4  z 4